Documentos clave
GF18233052
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, as rolled
Sinónimos:
PT020250
Seleccione un Tamaño
1 EA
2640,00 €
2640,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2640,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2640,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 182-330-52
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)