349372
Platinum
foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Platinum black, Platinum element
Seleccione un Tamaño
2289,00 €
Precio de catálogo3270,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
2289,00 €
Precio de catálogo3270,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
foil
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
grosor
1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.