Documentos clave
GF15619282
Polyurethane
(PU), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, blue
Sinónimos:
UR307925
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto GF15619282, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 156-192-82
Longitud
200 mm
Diámetro
25 mm
color
blue
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)