Documentos clave
GF20677923
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinónimos:
UR303810
Seleccione un Tamaño
1 EA
166,00 €
5 EA
364,00 €
10 EA
1760,00 €
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
166,00 €
5 EA
364,00 €
10 EA
1760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foam
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 206-779-23
tamaño
150 × 150 mm
grosor
10 mm
densidad aparente
0.08 g/cm3
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Hello, what is the average pore size of the 0.08 g/cm^3 PU foam?
    1 respuesta
    1. This is a closed cell polyurethane. There are no 'pores' as such, but rather 'bubbles' in the body of the foam. The size of these cells has not been determined.
      ¿Le ha resultado útil?