Documentos clave
GF14149436
Aluminum-nickel alloy, Al50Ni50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinónimos:
AL116010
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
powder (alloy pre-cursor)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 141-494-36
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)