Merck
GF10551721
Antimony
lump, 4 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99.5+%
Sinónimos:
SB006130
Seleccione un Tamaño
1 EA
303,00 €
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
303,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sb
Número de CAS:
Peso molecular:
121.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141704
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.5%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 105-517-21
resistencia
41.7 μΩ-cm
peso
500 g
tamaño máx. del bulto
4 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
densidad
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)