Documentos clave
GF09657232
Titanium-palladium alloy, Ti99.85Pd0.15
foil, 100 x 100mm, 0.45mm thickness
Sinónimos:
TI260400
Seleccione un Tamaño
5 EA
1290,00 €
1290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
1290,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 096-572-32
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.45 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)