1.09953
Zinc standard
1000 mg Zn, (ZnCl₂ in 0.06% HCl) Titrisol®
Sinónimos:
Zinc Reference Standard for ICP/AAS
Seleccione un Tamaño
36,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
36,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
concentrate
concentración
1000 mg Zn in 0.06% HCl
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
Características y beneficios
- Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
- Provides reliable and reproducible results.
Nota de análisis
Determination method: Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable