Documentos clave
GF07614468
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.75 mm, size 100 × 100 mm, clear
Sinónimos:
CT301375
Seleccione un Tamaño
1 EA
133,00 €
5 EA
729,00 €
10 EA
1340,00 €
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
133,00 €
5 EA
729,00 €
10 EA
1340,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 076-144-68
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.75 mm
color
clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)