Documentos clave
GF03964989
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
50mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AU017200
Seleccione un Tamaño
1 EA
1360,00 €
1360,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1360,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1360,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 039-649-89
L × grosor
50 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 2.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)