Merck
GF02492995
Cobalt
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, high purity 99.99+%
Sinónimos:
CO007903
Seleccione un Tamaño
1 EA
241,00 €
5 EA
977,00 €
10 EA
1780,00 €
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
241,00 €
5 EA
977,00 €
10 EA
1780,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Co
Número de CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141710
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 024-929-95
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
Longitud
2 mm
diámetro
2.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)