Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
human dermis
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(dermal)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| morphology (dermal) | morphology ( dermal) | morphology ( dermal) | morphology ( endothelial) |
| biological source human dermis | biological source human dermis | biological source human dermis | biological source human foreskin (juvenile dermis) |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Follicle Dermal Papilla Cells (HFDPC)
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?