Documentos clave
GF01078039
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100g lump, 5mm max. lump size
Sinónimos:
NI296100
Seleccione un Tamaño
1 EA
768,00 €
768,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
768,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
768,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 010-780-39
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)