Documentos clave
F6312
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(S)-N-Fmoc-α-4-n-pentenylalanine, Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
398,00 €
5 G
1540,00 €
398,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
398,00 €
5 G
1540,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
379.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
398,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH, ≥97%
Ensayo
≥97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
<30 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
Clave InChI
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Aplicación
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH is a Fmoc-protected amino acid that can be used to create peptide libraries.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Z-selective olefin metathesis on peptides: Investigation of side chain influence, preorganization, and guidelines in substrate selection.
O?Leary D J and Grubbs R H
Amino Acids, 5, S13-S13 null
Young-Woo Kim et al.
Nature protocols, 6(6), 761-771 (2011-06-04)
This protocol provides a detailed procedure for the preparation of stapled α-helical peptides, which have proven their potential as useful molecular probes and as next-generation therapeutics. Two crucial features of this protocol are (i) the construction of peptide substrates containing