Documentos clave
DWKW651469
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
Sinónimos:
W651469
Seleccione un Tamaño
293 EACH
408,00 €
408,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
293 EACH
408,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
408,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 293 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W651469
capacidad
5 mL
diám. × Al
16.5 mm × 98 mm
Aplicación
Biological Sample Preservation
Características y beneficios
  • For biological sample preservation in glass
  • Allows for storage at low temperatures
  • Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
  • Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)