Documentos clave
DWKFDF130A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 250 mL
Sinónimos:
FDF130A
Seleccione un Tamaño
1 EA
53,70 €
53,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
53,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
53,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round clear PMP flask
Características
class A tolerance
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon FDF130A
capacidad
250 mL
Aplicación
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características y beneficios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)