DWK986720
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20), screw cap, case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinónimos:
986720
Seleccione un Tamaño
355,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
355,00 €
Productos recomendados
Materiales
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
envase
case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986720
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
capacidad
(20)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Descripción general
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Características y beneficios
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)