Merck
DWK986541
WHEATON® liquid scintillation vial with attached cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
986541, Scintillation Vial with Cap
Seleccione un Tamaño
500 EA
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
envase
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986541
botella diám. &veces; Al &veces; An
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Descripción general
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • 20 mL size
  • Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
  • Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Características y beneficios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)