Documentos clave
DWK261312604
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (20 mL), straight rim, tube diam. (20 mm) , External Thread
Sinónimos:
261312604
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
El producto DWK261312604 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 261312604
tubo diám.
(20 mm) , External Thread
tubo volumen
(20 mL)
Descripción general
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)