Documentos clave
DWK241701307
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (25 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
241701307
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto DWK241701307 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
glass flask
round bottom
Junta
joint: ST/NS neck14/23
Características
lid
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241701307
matraz capacidad
(25 mL)
Descripción general
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)