WHAMUPMCPBC8
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters accessories
Multicompressor unit
Seleccione un Tamaño
366,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
366,00 €
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
Multicompressor unit
fabricante / nombre comercial
Whatman MUPMCPBC8
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Streamlines syringeless filtration by filtering up to eight filter vials simultaneously
- Designed for Cytiva′s Mini-UniPrepstandard plastic filter vial
- Mini-UniPrepvials can be loaded directly into the autosampler
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)