Merck
D95808
Sigma-Aldrich
Diethyl glutaconate, mixture of cis and trans
98%
Sinónimos:
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
Seleccione un Tamaño
5 G
74,40 €
25 G
341,00 €
74,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
74,40 €
25 G
341,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
74,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)