D90008
Diethyl azodicarboxylate
Sinónimos:
DEAD
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
impurezas
<3% dichloromethane
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
106 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)\N=N\C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
Clave InChI
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
1 - Explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup