Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 46,90 € |
25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 146,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3COCON=NCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-796-9
Beilstein/REAXYS Number:
1911434
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
46,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
89-92 °C
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
InChI key
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
General description
Di-tert-butyl azodicarboxylate is a an acid labile reagent for Mitsunobu reactions allowing facile isolation of products and for the electrophilic amination and hydrazination of enolates and lithium alkyls.
Application
Reactant for:
- Preparation of hexapeptide key fragments via stereoselective selenocyclization/oxidative deselenylation or hydrazination/cyclization reactions
- Asymmetric Michael addition reactions
- Preparation of dipeptidyl peptidase IV dependent water-soluble prodrugs via Mitsunobu reaction
- Synthesis of pyrroloisoquinoline template via stereoselective N-acyliminium-mediated cyclization and enolate amination for synthesis of peptidomimetic compounds
- Barbier-type propargylation reactions
- Synthesis of bacterial peptide deformylase (PDF) inhibitor fumimycin
- Asymmetric amination of glycine Schiff bases
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 89-92 °C | mp 89-92 °C (lit.) | mp 123-126 °C (dec.) (lit.) | mp 33-37 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl azodicarboxylate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?