Saltar al contenido
11627
Diethyl azodicarboxylate solution
purum, ~40% in toluene (H-NMR)
Sinónimos:
1,2-Ethoxycarbonyl diazene solution, DEAD, Diethoxycarbonyldiazene solution, Diethyl azodiformate solution, NSC 3474, NSC 679015, Unifoam AZ-AE 200
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5OCON=NCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
908662
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
Quality Segment
form
solid
concentration
~40% in toluene (H-NMR)
refractive index
n20/D 1.47
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Application
Diethyl azodicarboxylate (DEAD) is a reagent used in the Mitsunobu reaction.
DEAD can also be used as a reagent in the:
  • Synthesis of esters, ethers, amines, and thioethers of alcohols.
  • Oxidation of alcohols to carbonyl derivatives using ZnBr2 as a catalyst via dehydrogenation reaction.
  • Conversion of alcohol to an azide key intermediate in the total synthesis of immunostimulant α-galactosylceramides.
  • Synthesis of aza-β-lactams from aryl(alkyl)ketenes.
  • Synthesis of 1H-1,2,4-triazole-1,4(5H)-dicarboxylate derivatives.
  • Diels-Alder type reactions.
Reactant for preparation of:
  • Immunostimulants α-Galactosylceramides
  • Cellotriose and cellotetraose analogues as transition state mimics for mechanistic studies of cellulases
  • Bisubstrate inhibitors with molecular recognition at the active site of catechol-O-methyltransferase
  • Derivatives of F200 and S383 with cannabinoid CB1 receptor binding activities
  • Aza-β-lactams via NHC-catalyzed [2 + 2] cycloaddition with ketenes
Reagent for:
  • Annulation of N-protected imines
  • α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate
  • Diels-Alder reactions
Other Notes
Reagent used in the Mitsunobu reaction, reviews
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl azodicarboxylate solution
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
41 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
108-88-3
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)