Merck
D7786
Sigma-Aldrich
Decylplastoquinone
~75%
Seleccione un Tamaño
10 MG
143,00 €
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
143,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
~75%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC1=CC(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-17(19)14(2)15(3)18(16)20/h13H,4-12H2,1-3H3
Clave InChI
APNQQQRDLMWNLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miriam Paredes et al.
PloS one, 10(9), e0137472-e0137472 (2015-09-12)
The present work studies the effects of cold on photosynthesis, as well as the involvement in the chilling stress of chlororespiratory enzymes and ferredoxin-mediated cyclic electron flow, in illuminated plants of Hibiscus rosa-sinensis. Plants were sensitive to cold stress, as