Merck
D73103
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropurine
97%
Sinónimos:
2,6-Dichloro-1H-purine, 2,6-Dichloro-7H-purine, 2,6-Dichloro-9H-purin, 2,6-Dichloro-9H-purine
Seleccione un Tamaño
1 G
125,30 €
10 G
103,50 €
5 G
423,50 €
125,30 €
Precio de catálogo179,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
125,30 €
10 G
103,50 €
5 G
423,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2Cl2N4
Número de CAS:
Peso molecular:
189.00
Beilstein:
9354
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
125,30 €
Precio de catálogo179,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
Clave InChI
RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Suzuki-Miyaura cross-coupling between halopurines and arylboronic acids in water-acetonitrile.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 3515-3515 (2006)
Occupational contact sensitization to 2,6-dichloropurine.
R J Rycroft
Contact dermatitis, 7(6), 349-350 (1981-11-01)
M Eugenia García-Rubiño et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 67(Pt 12), o484-o486 (2011-12-06)
Two polymorphs of 2,6-dichloropurine, C(5)H(2)Cl(2)N(4), have been crystallized and identified as the 9H- and 7H-tautomers. Despite differences in the space group and number of symmetry-independent molecules, they exhibit similar hydrogen-bonding motifs. Both crystal structures are stabilized by intermolecular N-H···N interactions
Occupational contact sensitization to 2,6-dichloropurine.
R J Rycroft
Contact dermatitis, 7(3), 162-163 (1981-05-01)
T Maruyama et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 19(7), 1193-1203 (2000-09-22)
A general procedure to obtain tetra-substituted uric acid by stepwise N-alkylation is described. 2,6-Dichloropurine (1) was condensed with 1-propanol by Mitsunobu reaction to give 9-propyl congener (2). Treatment of 2 with ammonia gave adenine derivative (4a), which was converted to