511617
6-Chloropurine
99%
Seleccione un Tamaño
26,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
26,90 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Clave InChI
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?