Merck
D160008
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutarimide
99%
Sinónimos:
4,4-Dimethyl-2,6-piperidinedione
Seleccione un Tamaño
25 G
112,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
112,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
144-146 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2)3-5(9)8-6(10)4-7/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
YUJCWMGBRDBPDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Spiro-piperidine inhibitors for modulation of the M2 proton channel from influenza A virus
  • Second-generation selective inhibitors of Hepatitis C virus NS3 serine protease
  • Spirocyclic oxetanes
  • Ru-catalyzed stereoselective addition of imides to alkynes
  • Metabolically protected arylpiperiazine 5-HT1A ligands
  • Selective antagonists of the a1d adrenergic receptor
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)