Merck
D142700
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
97%
Sinónimos:
2-Dimethylaminomethyl-3-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
98 °C/4 mmHg (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Clave InChI
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)