Merck
D137006
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine
98%
Seleccione un Tamaño
100 G
83,30 €
83,30 €
Precio de catálogo119,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
83,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
83,30 €
Precio de catálogo119,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-9-6-4-3-5-7(8-6)10-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)