Documentos clave
CLS814240
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 40 mL
Sinónimos:
Corning® 8142
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
El producto CLS814240 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 8142-40
D.E. × L
28 mm × 147 mm
tapón diám.
24 mm
capacidad
40 mL
color
clear
Adaptador
24-400 thread
Descripción general
The 10 mL size is graduated upward from tip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 in 1 mL divisions. Tubes are fitted with a phenolic screw cap.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)