Documentos clave
CLS762416
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 16
Sinónimos:
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7624
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
El producto CLS762416 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Junta
joint: stopper16
fabricante / nombre comercial
Corning 7624-16
Descripción general
Blue and white stoppers with closed bottoms, made of linear high-density polyethylene. Improved design fully protects the neck in the event of accidental tipping.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)