Documentos clave
CLS70980250
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 250 mL
Sinónimos:
conical flask, conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, Corning® 70980
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS70980250 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
narrow-mouth
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
pack of 12
case of 24
fabricante / nombre comercial
Corning 70980-250
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
Otras notas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)