Documentos clave
CLS70855
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinónimos:
Corning® 7085
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
El producto CLS70855 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
envase
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7085-5
intervalo de medición del volumen
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
D.E. × L
8 mm × 350 mm
capacidad
5.0 mL
Descripción general
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
Otras notas
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)