CLS70851C
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 1.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.01 mL
Sinónimos:
Corning® 7085
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.01 mL
envase
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7085-1C
intervalo de medición del volumen
1.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
7 mm × 350 mm
capacidad
1 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)