CLS70771N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 1 mL
Sinónimos:
Corning® 7077
Seleccione un Tamaño
396,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
396,00 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
envase
pack of 200 ea
case of 800 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7077-1N
intervalo de medición
accuracy: 0.01 mL
capacidad
1 mL
volumen
1 mL
Descripción general
- Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
- Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
- Includes negative graduations for additional working volume.
- Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)