CLS70655
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinónimos:
Corning® 7065
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
graduation
subdivision 0.1 mL
envase
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7065-5
intervalo de medición del volumen
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
D.E. × L
8 mm × 350 mm
capacidad
5.0 mL
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 5 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
- The top end is constricted (Mohr type).
- Colored graduations are enameled onto the glass.
- They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)