Documentos clave
CLS56801L
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS56801L no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
22
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 5680-1L
tol. measuring range
0.30 mL
capacidad
1,000 mL
Descripción general
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)