Documentos clave
CLS5564025
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS5564025 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
long
Junta
joint stopper9
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ST stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 55640-25
Corning 55640
tol. measuring range
0.03 mL
capacidad
25 mL
Descripción general
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)