Documentos clave
CLS360210
Pyrex® Dean-Stark receiver, 24/40 male and female joints
capacity 10 mL
Sinónimos:
Corning® 3602
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto CLS360210 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
Corning 3602-10
Altura
216 mm
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
The 10 mL receiver is graduated from 0 to 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. The graduations intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)