CLS30422L
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 2,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3042
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3042-2L
tol. measuring range
12.0 mL
volumen
2,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)