Documentos clave
CLS302550
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 50 mL
Sinónimos:
Corning® 3025
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Para consultas sobre este producto CLS302550, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3025-50
tol. measuring range
±5%
volumen
50 mL
Descripción general
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)