Documentos clave
SLW1624/12M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
18 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1624/12M
Seleccione un Tamaño
100 EA
171,00 €
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
171,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1624/12M
D.E. × L
16 mm × 150 mm
capacidad
18 mL
18 mL
tubo diám.
16 mm
pared grosor
1.8 mm
Descripción general
  • Conforms to ISO 4142
  • Test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)