CLS302250
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 50 mL
Sinónimos:
Corning® 3022
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022-50
tol. measuring range
0.4 mL
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)