Documentos clave
Z685585
Tygon® formula 2375 laboratory tubing
I.D. × O.D. 1.6 mm × 3.2 mm, L 15 m (50 ft)
Sinónimos:
chemical resistant tubing, laboratory tubing, non-leaching tubing
Seleccione un Tamaño
1 PKG
106,00 €
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
106,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 50 feet
fabricante / nombre comercial
St. Gobain AJK00002
D.I. × D.E.
1.6 mm × 3.2 mm
Longitud
15 m (50 ft)
pared grosor
0.79 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Tygon laboratory tubing, formula 2375, is chemically resistant tubing. Clear, flexible tubing suitable for specialty chemical production and hazardous material handling.
  • Resistant to MEK, acids, bases, ketones, and alcohols
  • Plasticizer free
  • No contamination from leaching
  • Biocompatible
  • No disposal concerns
  • Releases only carbon dioxide and water upon incineration
  • Sterilize by gas or radiation
Especificaciones
Technical data:
Tensile Strength: 1900 psi (13.1 MPa)
Ultimate Elongation: 850%
Tensile Stress @ 100% elongation: 425 psi (2.9 MPa)
Tensile Set (@ 75% of ultimate elongation): 300%
Tear Resistance: 240 lb-f/inch (42 kN/m)
Compression Set Constant Deflection: 100% @ 158°F (70°C) for 22 hours
Brittle Temperature: < -75°F (<-59°C)
Low Temp. Flexibility: -103°F (-75°C)
Specific Gravity: 0.9
Water Absorption: 0.04% 24 hrs at 73°F (23°C)
Maximum Recommended Operating Temperature: 130°F
Color: Clear
Información legal
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)