Documentos clave
CHP-516
Sigma-Aldrich
Saturated Phosphatidylcholine Liposomes
14:0 PC (DMPC):Cholesterol (70:30 molar ratio)
Seleccione un Tamaño
2 ML
476,00 €
476,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 ML
476,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
476,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
composición
Phosphate buffered saline
concentración
10 mM
impurezas
30 mol % Cholesterol
70 mol % 14:0 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC)
tamaño de partícula
100 nm
pH
7.4
Descripción general
Liposomes are extensively used to study the interaction of proteins, peptides and other molecules with the surface of a lipid membrane. Liposomes made from saturated PC lipids have a high liquid to gel phase transition temperature and have different fatty acid lengths from 12:0-24:0 with and without cholesterol.
Aplicación
Drug delivery
Lipid-protein interactions
Almacenamiento y estabilidad
Liposomes should never be frozen. Liposomes should be stored in the dark at 4°C, except when brought to room temperature for brief periods prior to use.
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Información legal
Cellsome is a trademark of Encapsula NanoSciences
Product of Encapsula Nanosciences
Cláusula de descargo de responsabilidad
For research use only
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)