BAH370800020
Bel-Art® Vortexer Attachment for Microcentrifuge Tubes
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 20, polypropylene
Sinónimos:
tube holder
Seleccione un Tamaño
190,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
190,00 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
for tubes 1.5 mL
no. of holes 20
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37080-0020
Descripción general
Simultaneously vortex multiple 1.5ml microcentrifuge tubes using a standard vortexer.
- Two capacities available, 8 and 20 tube
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)