CDS001534
N,N-Dimethyldecanamide
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
56,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
56,70 €
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(14)13(2)3/h4-11H2,1-3H3
Clave InChI
HNXNKTMIVROLTK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
296.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
147 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)