CAD6002
3-way stopcock
female Luer lock to female Luer lock, right side, female Luer lock
Seleccione un Tamaño
150,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
150,00 €
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 6002
Categorías relacionadas
Descripción general
- Made from nickel plated brass or stainless steel
- Tested to 45 psi water pressure
- High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)